Learn More
2,6-Dimetilbenzoquinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10030780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10030780 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10030780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116040010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethylbenzoquinone
Nombre de nota 97%
CAS 527-61-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 74°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O2
Número MDL MFCD00001605
Cantidad 1 g
Beilstein 07, 657
Sinónimo 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone
Clave InChI SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C
Nombre IUPAC 2,6-dimetilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 136.15
PubChem CID 68241
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino similar a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethylbenzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación