Learn More
2,6-Dimetil-p-benzoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493754 25 g 25 g
11473754 1 g 1 g
11483754 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493754 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11342.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 527-61-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dimetil-p-benzoquinona se utiliza como intermedio orgánico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-61-7
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00001605
Clave InChI SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone
PubChem CID 68241
Nombre IUPAC 2,6-dimetilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Punto de fusión 69°C to 71°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2041345
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%