accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClClClClCl

CAS RN 527-20-8

IUPAC Nombre: pentachloroaniline
Sinónimos: pentachloroaniline
Peso molecular (g/mol): 265.34
Fórmula molecular: C6H2Cl5N
InChi Key: KHCZSJXTDDHLGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)