Learn More
2,3,4,5,6-Pentaclorobenzenamina, TRC
Código de producto. 30421485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421485 100 g -
30412754 50 g 50 g
30417222 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP237925100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-20-8
Fórmula molecular C6 H2 Cl5 N
Peso molecular (g/mol) 265.35
Sinónimo Aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro- (6CI,7CI,8CI), Aniline, pentachloro- (5CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzenamine, 2,3,4,5,6-Pentachloroaniline, NSC 49579, PCA, Pentachloroaminobenzene, Pentachloroaniline
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentacloroanilina
SMILES Nc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachloroaniline
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl5N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.863