Learn More
2,3,4,5,6-Pentachloroaniline, 95%, Maybridge
Código de producto. 10651685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10651685 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10651685 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB01574DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentachloroaniline
CAS 527-20-8
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C6H2Cl5N
Número MDL MFCD00014769
Sinónimo pentachloroaniline, pentachloroaminobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentachloro, pca van, unii-uw5qvl647i, 2,3,4,5,6-pentachlorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro, uw5qvl647i, dsstox_cid_17584, dsstox_rid_79345
Clave InChI KHCZSJXTDDHLGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)N
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentacloroanilina
Peso molecular (g/mol) 265.339
PubChem CID 10693
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.35
Porcentaje de pureza 95%