Learn More
Pentacloroanilina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429856 25 g 25 g
11419856 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20327.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-20-8
Fórmula molecular C6H2Cl5N
Peso molecular (g/mol) 265.339
Número MDL MFCD00014769
Clave InChI KHCZSJXTDDHLGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentachloroaniline, pentachloroaminobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentachloro, pca van, unii-uw5qvl647i, 2,3,4,5,6-pentachlorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro, uw5qvl647i, dsstox_cid_17584, dsstox_rid_79345
PubChem CID 10693
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentacloroanilina
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachloroaniline
Punto de fusión 231°C to 232°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2018
Beilstein 2806732
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.35
Porcentaje de pureza 96%