accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NHCl

CAS RN 52417-22-8

IUPAC Nombre: hydrogen acridin-9-amine hydrate chloride
Sinónimos: hydrogen 9-aminoacridine hydrate chloride
Peso molecular (g/mol): 248.71
Fórmula molecular: C13H13ClN2O
InChi Key: OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].O.[Cl-].NC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados