Learn More
Clorhidrato de aminoacridina monohidrato (clorhidrato de 9-aminoacridina monohidrato), LoGiCal
Código de producto. 30460996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460996 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460996 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1588.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
CAS 52417-22-8
Nombres de analitos o componentes 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 N2 . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9-Acridinamine, hydrochloride, hydrate, 9-Acridinamine, monohydrochloride, monohydrate;9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Nombre IUPAC acridin-9-amina;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 248.71
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0716 g/mol