Learn More
Clorhidrato de aminoacridina monohidrato (clorhidrato de 9-aminoacridina monohidrato), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de aminoacridina monohidrato (clorhidrato de 9-aminoacridina monohidrato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate |
| CAS | 52417-22-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H10 N2 . Cl H . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 9-Acridinamine, hydrochloride, hydrate, 9-Acridinamine, monohydrochloride, monohydrate, 9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | acridin-9-amina;hidrato;clorhidrato |
| Mostrar más |