CAS RN 51927-48-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
7,8-Dihidro-1-naftalenol, TRC
CAS: 51927-48-1 Fórmula molecular: C10 H10 O Peso molecular (g/mol): 146.19 Sinónimo: 1-Naphthalenol, 7,8-dihydro-,1-Naphthol, 7,8-dihydro- (6CI),7,8-Dihydro-1-naphthalenol,7,8-Dihydro-1-naphthol,8-Hydroxy-1,2-dihydronaphthalene,7,8-Dihydronaphthalen-1-ol Nombre IUPAC: 7,8-dihidronaftalena-1-ol SMILES: Oc1cccc2C=CCCc12
2
7,8-dihidronaftalen-1-ol, Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.