Learn More
7,8-Dihidro-1-naftalenol, TRC
Código de producto. 30010403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010403 250 mg 250 miligramos
30009551 1 g 1 g
17903135 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD451130250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51927-48-1
Fórmula molecular C10 H10 O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Sinónimo 1-Naphthalenol, 7,8-dihydro-, 1-Naphthol, 7,8-dihydro- (6CI), 7,8-Dihydro-1-naphthalenol, 7,8-Dihydro-1-naphthol, 8-Hydroxy-1,2-dihydronaphthalene, 7,8-Dihydronaphthalen-1-ol
Nombre IUPAC 7,8-dihidronaftalena-1-ol
SMILES Oc1cccc2C=CCCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8-Dihydro-1-naphthalenol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1,3-5,7,11H,2,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0732