Learn More
7,8-dihidronaftalen-1-ol, Mikromol
Código de producto. 30461301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461301 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461301 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1403.190025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7,8-dihidronaftalen-1-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8-Dihydro-1-naphthalenol
CAS 51927-48-1
Nombres de analitos o componentes 7,8-Dihydro-1-naphthalenol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Naphthalenol, 7,8-dihydro-, 1-Naphthol, 7,8-dihydro- (6CI), 7,8-Dihydro-1-naphthalenol, 7,8-Dihydro-1-naphthol, 8-Hydroxy-1,2-dihydronaphthalene, 7,8-Dihydronaphthalen-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1,3-5,7,11H,2,6H2
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1cccc2C=CCCc12
Nombre IUPAC 7,8-dihidronaftalen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 146.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0732 g/mol