accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO(S)(S)(S)O(R)H3C(S)O(S)H3C

CAS RN 516-15-4

IUPAC Nombre: (1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-1-acetyl-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-7,10-dione
Sinónimos: 11-ketoprogesterone
Peso molecular (g/mol): 328.45
Fórmula molecular: C21H28O3
InChi Key: WKAVAGKRWFGIEA-DADBAOPHSA-N
SMILES: CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados