Learn More
11-Ketoprogesterona, Mikromol™
Código de producto. 17957714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17957714 100 mg 100 miligramos
17927634 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17957714 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0222.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
11-Ketoprogesterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Ketoprogesterone
CAS 516-15-4
Nombres de analitos o componentes 11-Ketoprogesterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 11-Ketoprogesterone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-17,19H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,11-diona
Peso molecular (g/mol) 328.45
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2038 g/mol