Learn More
11-Ketoprogesterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Ketoprogesterone |
| CAS | 516-15-4 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 11-Ketoprogesterone, Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Oxopregn-4-ene-3,20-dione, 11-Oxoprogesterone, DG 322A, Ketogestin, Ketoprogesterone, STX 124, U 1258, Δ4-Pregnene-3,11,20-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-17,19H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,11-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 328.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2038 |