CAS RN 51491-10-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(±)-1'-(2-aminoetil)-3',4'-dihidro-7'-metoxi-espiro[ciclopentano-1,2'(1'H)-naftalen]-1'-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(±)-1'-(2-aminoetil)-3',4'-dihidro-7'-metoxi-espiro[ciclopentano-1,2'(1'H)-naftalen]-1'-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(±)-1'-(2-aminoetil)-3',4'-dihidro-7'-metoxi-espiro[ciclopentano-1,2'(1'H)-naftalen]-1'-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.