Learn More
(±)-1'-(2-aminoetil)-3',4'-dihidro-7'-metoxi-espiro[ciclopentano-1,2'(1'H)-naftalen]-1'-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol |
| CAS | 51491-10-2 |
| Fórmula molecular | C17H25NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol, 1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO2/c1-20-14-5-4-13-6-9-16(7-2-3-8-16)17(19,10-11-18)15(13)12-14/h4-5,12,19H,2-3,6-11,18H2,1H3 |
| SMILES | OC1(C2=CC(OC)=CC=C2CCC31CCCC3)CCN |
| Nombre IUPAC | 1'-(2-aminoetil)-7'-metoxi-3',4'-dihidro-1'H-espiro[ciclopentano-1,2'-naftalen]-1'-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 275.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.19 |