Learn More
(±)-1'-(2-aminoetil)-3',4'-dihidro-7'-metoxi-espiro[ciclopentano-1,2'(1'H)-naftalen]-1'-ol, TRC
Código de producto. 30320819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30320819 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30320819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6092955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol
CAS 51491-10-2
Fórmula molecular C17H25NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo (±)-1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol, 1'-(2-Aminoethyl)-3',4'-dihydro-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalen]-1'-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO2/c1-20-14-5-4-13-6-9-16(7-2-3-8-16)17(19,10-11-18)15(13)12-14/h4-5,12,19H,2-3,6-11,18H2,1H3
SMILES OC1(C2=CC(OC)=CC=C2CCC31CCCC3)CCN
Nombre IUPAC 1'-(2-aminoetil)-7'-metoxi-3',4'-dihidro-1'H-espiro[ciclopentano-1,2'-naftalen]-1'-ol
Peso molecular (g/mol) 275.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.19
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.