accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClClClCl

CAS RN 5103-71-9

IUPAC Nombre: 1,3,4,7,8,9,10,10-octachlorotricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ene
Sinónimos: chlordane caswell no. 174 oktaterr clordano dichlorochlordene aspon-chlordane termi-ded chlordane , pur dowchlor topiclor 20
Peso molecular (g/mol): 409.76
Fórmula molecular: C10H6Cl8
InChi Key: BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC1CC2C(C1Cl)C1(Cl)C(Cl)=C(Cl)C2(Cl)C1(Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
Concentración 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados