Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Chlordane (Alpha) |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 5103-71-9 |
| Fórmula molecular | C10H6Cl8 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | BIWJNBZANLAXMG-KMMBHOGFSA-N |
| SMILES | C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Peso molecular (g/mol) | 409.758 |
| PubChem CID | 1550472 |
| Mostrar más |