accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNNS

CAS RN 5086-74-8

IUPAC Nombre: hydrogen 6-phenyl-2H,3H,5H,6H-imidazo[2,1-b][1,3]thiazole chloride
Sinónimos: levamisole
Peso molecular (g/mol): 240.75
Fórmula molecular: C11H13ClN2S
InChi Key: LAZPBGZRMVRFKY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].C1CN2CC(N=C2S1)C1=CC=CC=C1
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados