Learn More
Clorhidrato de tetramisolo, TRC
Código de producto. 30180114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180114 50 mg 50 miligramos
30179730 5 g 5 g
30180011 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30568050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5086-74-8
Fórmula molecular C11 H12 N2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 240.75
Sinónimo Tetramisole hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (±)- (8CI), (±)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, (±)-Tetramisole hydrochloride, 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Anthelvet, Citarin, Concurat, Curaminth, DL-Tetramisole hydrochloride, McN JR 8299, NSC 170985, NSC 215179, Nilverm, Nilverom, R 8299, RP 16535, Ripercol, Tetraamisol hydrochloride, Verminject
Nombre IUPAC 6-fenil-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol; Cloruro
SMILES Cl.C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramisole hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0488
Porcentaje de pureza >95%