Learn More
Clorhidrato de tetramisol, LoGiCal
Código de producto. 30459160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459160 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459160 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0703.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tetramisole hydrochloride
CAS 5086-74-8
Nombres de analitos o componentes Tetramisole hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H12 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tetramisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (+/-)- (8CI), (+/-)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, (+/-)-Tetramisole hydrochloride, 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride, Anthelvet, Citarin, Concurat, Curaminth, DL-Tetramisole hydrochloride, McN JR 8299, NSC 170985, NSC 215179, Nilverm, Nilverom, R 8299, RP 16535, Ripercol, Tetraamisol hydrochloride, Verminject
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 6-fenil-2,3,5,6-tetrahidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 240.75
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0488 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.