Learn More
Tetramisole hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16470376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
16470376 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 16470376
Marca: Medchem Express HYB1194
MedChemExpress Tetramisole hydrochloride is an inhibitor of alkaline phosphatases, is a high purity antiparasitic.
Tetramisole hydrochloride is an inhibitor of alkaline phosphatases, is a high purity antiparasitic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramisole hydrochloride
Forma física Solid
CAS 5086-74-8
Color Blanco
Cantidad 2 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13ClN2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (±)-Tetramisole hydrochloride DL-Tetramisole hydrochloride R-829
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (415.37 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (41.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.C12=NC(C3=CC=CC=C3)CN1CCS2
Peso molecular (g/mol) 240.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.75
Porcentaje de pureza 99.79%