accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONOClClH2C

CAS RN 50471-44-8

IUPAC Nombre: 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Sinónimos: vinclozolin epa pesticide chemical code 113201 C12H9cl2NO3 vinclozoline vorlan caswell no. 323C ornalin vinchlozoline ronilan
Peso molecular (g/mol): 286.11
Fórmula molecular: C12H9Cl2NO3
InChi Key: FSCWZHGZWWDELK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(OC(=O)N(C1=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)C=C
Peso molecular (g/mol) 
  • (7)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Concentración 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)