Learn More
Vinclozolina, TRC
Código de producto. 30455468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455468 1 g 1 g
30454476 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV3140501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50471-44-8
Fórmula molecular C12 H9 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 286.11
Sinónimo (±)-Vinclozolin, 3-(3,5-Dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-2,4-oxazolidinedione, BAS 352-04F, BAS 35202F, BAS 35204, N-3,5-Dichlorophenyl-5-methyl-5-vinyloxazolidine-2,4-dione, Ornalin, Ranilan, Ronilan, Ronilan 50WP, Vinclozolin, 2,4-Oxazolidinedione, 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-
Nombre IUPAC 3-(3,5-diclorofenil)-5-etenil-5-metil-1,3-oxazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(OC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinclozolin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-3-12(2)10(16)15(11(17)18-12)9-5-7(13)4-8(14)6-9/h3-6H,1H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.9959