Learn More
Vinclozolina 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310677 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310677 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17920000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinclozolin
CAS 50471-44-8
Nombres de analitos o componentes Vinclozolin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 Cl2 N O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (±)-Vinclozolin, 3-(3,5-Dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-2,4-oxazolidinedione, BAS 352-04F, BAS 35202F, BAS 35204, N-3,5-Dichlorophenyl-5-methyl-5-vinyloxazolidine-2,4-dione, Ornalin, Ranilan, Ronilan, Ronilan 50WP, Vinclozolin, 2,4-Oxazolidinedione, 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-3-12(2)10(16)15(11(17)18-12)9-5-7(13)4-8(14)6-9/h3-6H,1H2,2H3
SMILES CC1(OC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)C=C
Nombre IUPAC 3-(3,5-diclorofenil)-5-etenil-5-metil-1,3-oxazolidina-2,4-diona
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 286.11
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.9959 g/mol