CAS RN 5046-19-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-Descloro-4-(2-furanimetil)amino Furosemida, TRC
CAS: 5046-19-5 Fórmula molecular: C17 H17 N3 O6 S Peso molecular (g/mol): 391.4 Sinónimo: 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid,Furosemide Imp. D (EP) Nombre IUPAC: 2,4-bis(furano-2-ilmetilamino)-5-ácido sulfamoilbenzoico SMILES: NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1NCc3occc3
2
Ácido 2,4-bis[(furan-2-ilmetil)amino]-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.