Learn More
Ácido 2,4-bis[(furan-2-ilmetil)amino]-5-sulfamoilbenzoico, Mikromol™
Código de producto. 17952496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952496 100 mg 100 miligramos
17911196 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17952496 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0014.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2,4-bis[(furan-2-ilmetil)amino]-5-sulfamoilbenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 5046-19-5
Nombres de analitos o componentes 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 N3 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. D (EP), Furosemide Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O6S/c18-27(23,24)16-7-13(17(21)22)14(19-9-11-3-1-5-25-11)8-15(16)20-10-12-4-2-6-26-12/h1-8,19-20H,9-10H2,(H,21,22)(H2,18,23,24)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1NCc3occc3
Nombre IUPAC Ácido 2,4-bis(furan-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 391.4
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.0838 g/mol