Learn More
4-Descloro-4-(2-furanimetil)amino Furosemida, TRC
Código de producto. 30011267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011267 100 mg 100 miligramos
30003651 50 mg 50 miligramos
17913645 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288880100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5046-19-5
Fórmula molecular C17 H17 N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 391.4
Sinónimo 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 2,4-bis(furano-2-ilmetilamino)-5-ácido sulfamoilbenzoico
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1NCc3occc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulphamoylbenzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O6S/c18-27(23,24)16-7-13(17(21)22)14(19-9-11-3-1-5-25-11)8-15(16)20-10-12-4-2-6-26-12/h1-8,19-20H,9-10H2,(H,21,22)(H2,18,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.0838
Porcentaje de pureza >95%