CAS RN 500904-61-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 5-[2,5-dimetil-4-(prop-1-enil)fenoxi]-2,2-dimetilpentanoico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
4-(1-Propenilo) Gemfibrozil, TRC
CAS: 500904-61-0 Fórmula molecular: C18 H26 O3 Peso molecular (g/mol): 290.4 Sinónimo: 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid,Gemfibrozil Related Compound A (USP) Nombre IUPAC: 5-(2,5-dimetil-4-prop-1-enilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoico ácido SMILES: CC=Cc1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C