Learn More
4-(1-Propenilo) Gemfibrozil, TRC
Código de producto. 30417493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417493 25 mg
30413592 5 mg
30416324 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76882025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500904-61-0
Fórmula molecular C18 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 290.4
Sinónimo 5-[2,5-Dimethyl-4-(prop-1-enyl)phenoxy]-2,2-dimethylpentanoic Acid, Gemfibrozil Related Compound A (USP)
Nombre IUPAC 5-(2,5-dimetil-4-prop-1-enilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoico ácido
SMILES CC=Cc1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1882