Learn More
Ácido 5-[2,5-dimetil-4-(prop-1-enil)fenoxi]-2,2-dimetilpentanoico, Mikromol™
Código de producto. 30049797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049797 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049797 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0641.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 5-[2,5-dimetil-4-(prop-1-enil)fenoxi]-2,2-dimetilpentanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
CAS 500904-61-0
Nombres de analitos o componentes (E,Z)-2,2-dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H26 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 0Gemfibrozil Related Compound A, Gemfibrozil Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)
SMILES CC=Cc1cc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)cc1C
Nombre IUPAC Ácido 5-(2,5-dimetil-4-prop-1-enilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 290.4
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1882 g/mol