accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 50-66-8

IUPAC Nombre: 6-(methylsulfanyl)-7H-purine
Sinónimos: 6-(methylthio)purine
Peso molecular (g/mol): 166.2
Fórmula molecular: C6H6N4S
InChi Key: UIJIQXGRFSPYQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=C2NC=NC2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)