Learn More
Alfa Aesar™ 6-(Methylthio)purine, 97%
Código de producto. 11361417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1g
Tamaño de la unidad:
1 g
11361417 1g 1 g
1 options
Código de producto. 11361417 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L01836.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
6-(Methylthio)purine can react with 1-bromo-2-chloro-ethane to produce 6-methylsulfanyl-9-vinyl-9H-purine. This reaction will need reagent NaOH, catalyst (C8H17)4NBr, and the menstruum benzene and H2O.
Solubility
Soluble in water (769 mg/L).
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Methylthio)purine
CAS 50-66-8
Fórmula molecular C6H6N4S
Número MDL MFCD00005576
Cantidad 1g
Beilstein 7695
Sinónimo 6-methylthio purine, 6-methylmercaptopurine, 6-methylthiopurine, 1h-purine, 6-methylthio, 6-methyl mp, purine, 6-methylthio, s-methyl-6-mercaptopurine, 6-methylsulfanyl-9h-purine, unii-6v404dv25o, thiopurine s-methylether
Clave InChI UIJIQXGRFSPYQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=C2NC=NC2=NC=N1
Nombre IUPAC 6-methylsulfanyl-7H-purine
Peso molecular (g/mol) 166.20
PubChem CID 5778
ChEBI CHEBI:28279
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.2
Porcentaje de pureza 97%