Learn More
6-Metilmercaptopurina, TRC
Código de producto. 17951845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951845 250 mg 250 miligramos
17901915 1 g 1 g
17910935 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17951845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320270250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-66-8
Fórmula molecular C6 H6 N4 S
Peso molecular (g/mol) 166.2
Sinónimo 6-(Methylthio)-9H-purine, 6-(Methylthio)purine, NSC 20105, S-Methyl-6-mercaptopurine, SQ 8343;
Nombre IUPAC 6-metilsulfanil-7H-purina
SMILES CSc1ncnc2nc[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methylmercaptopurine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4S/c1-11-6-4-5(8-2-7-4)9-3-10-6/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0313
Porcentaje de pureza >95%