Learn More
6-(Metiltio)purina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10328460 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10328460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226560010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.45€
    73.65€ / 1 g
    Ahorro 8.80€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Methylthio)purine
Nombre de nota 98%
CAS 50-66-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 219.0°C to 223.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6N4S
Número MDL MFCD00005576
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-methylthio purine, 6-methylmercaptopurine, 6-methylthiopurine, 1h-purine, 6-methylthio, 6-methyl mp, purine, 6-methylthio, s-methyl-6-mercaptopurine, 6-methylsulfanyl-9h-purine, unii-6v404dv25o, thiopurine s-methylether
Clave InChI UIJIQXGRFSPYQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=C2NC=NC2=NC=N1
Nombre IUPAC 6-(metilsulfanil)-7H-purina
Peso molecular (g/mol) 166.20
PubChem CID 5778
ChEBI CHEBI:28279
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo