CAS RN 497259-23-1
IUPAC Nombre:
N-[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-oxo-2-(propan-2-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,4-benzodiazocin-8-yl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]penta-2,4-dienamide
Sinónimos:
N-[5-(hydroxymethyl)-2-isopropyl-1-methyl-3-oxo-2,4,5,6-tetrahydro-1,4-benzodiazocin-8-yl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]penta-2,4-dienamide
Peso molecular (g/mol):
501.55
Fórmula molecular:
C27H30F3N3O3
InChi Key:
WOLVEMPZUIFSII-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)C1N(C)C2=C(CC(CO)NC1=O)C=C(NC(=O)C=CC=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)C=C2
1
–
2
de
2
resultados
2
TPPB, MedChemExpress
MedChemExpress TPPB is a cell-permeable benzolactam-derived protein kinase C (PKC) activator with a Ki of 11.9 nM.