Learn More
Tocris Bioscience™ TPPB
Descripción
High affinity protein kinase C activator (Ki =11.9 nM). Induces differentiation of hESCs into Pdx-1 expressing pancreatic progenitor cells. Also enhances secretion of amyloid precursor protein. Cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E,4E)-N-[(2S,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-(1-methylethyl)-3-oxo-1,4-benz |
| CAS | 497259-23-1 |
| Cantidad | 1 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C27H30F3N3O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 501.54 |
| Forma física | Solid |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 501.55 |