Learn More
TPPB, MedChemExpress
Código de producto. 16481239
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16481239 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16481239 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12359
MedChemExpress TPPB is a cell-permeable benzolactam-derived protein kinase C (PKC) activator with a Ki of 11.9 nM.
TPPB is a cell-permeable benzolactam-derived protein kinase C (PKC) activator with a Ki of 11.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TPPB
Forma física Solid
CAS 497259-23-1
Color Yellow
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30F3N3O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (249.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(N(C)[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](CO)C2)=O)C2=C1)/C=C/C=C/C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 501.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.54
Porcentaje de pureza 99.12%