accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOCH3

CAS RN 490-91-5

IUPAC Nombre: 2-methyl-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Sinónimos: thymoquinone
Peso molecular (g/mol): 164.2
Fórmula molecular: C10H12O2
InChi Key: KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)