Learn More
Timoquinona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Thymoquinone |
| CAS | 490-91-5 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione','2-methyl-5-(1-methylethyl)-, p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-Isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone, 2-Isopropyl-5-methyl-p-benzophenone, 2-Isopropyl-5-methyl-p-benzoquinone, 2-Isopropyl-5-methylbenzoquinone, 2-Methyl-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2-Methyl-5-isopropyl-1,4-benzoquinone, 2-Methyl-5-isopropyl-p-benzoquinone, 2-Methyl-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone, 5-Isopropyl-2-methyl-p-benzoquinone, NSC 2228, Thymoquinon, Thymoquinone, p-Cymene-2,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-propan-2-ilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |