Learn More
Timoquinona, Thermo Scientific™
Código de producto. 16524204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16524204 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16524204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305070050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 490-91-5 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thymoquinone
CAS 490-91-5
Punto de fusión 43.0°C to 44.0°C
Punto de ebullición 230.0°C to 232.0°C
Temperatura de inflamación 103°C
Fórmula molecular C10H12O2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble aq. soln.. Other solubilities: soluble in chloroform
Clave InChI KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
Nombre IUPAC 2-metil-5-(propan-2-il)ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 164.20
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thymoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-5-(1-methylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione