accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)(S)OH(S)(R)(S)(S)H3C(S)O

CAS RN 481-29-8

IUPAC Nombre: (3aS,3bR,5aS,7S,9aS,9bS,11aS)-7-hydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-one
Sinónimos: aetiocholanolone isoandrosterone d-epiandrosterone 3-epiandrosterone epiandrosterone iso-androsterone
Peso molecular (g/mol): 290.45
Fórmula molecular: C19H30O2
InChi Key: QGXBDMJGAMFCBF-LUJOEAJASA-N
SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados