Learn More
Epiandrosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epiandrosterone |
| CAS | 481-29-8 |
| Fórmula molecular | C19 H30 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (3β,5α)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 5α-Androstan-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β,5α)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 3-Epiandrosterone, 3β-Androsterone, 3β-Hydroxy-17-oxo-5α-androstane, 3β-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 3β-Hydroxy-5α-androstane-17-one, 3β-Hydroxyandrostan-17-one, 3β-Hydroxyetioallocholan-17-one, 3β-OH-5α-Androstane-17-one, 5α-Androstan-17-one-3β-ol, 5α-Androstan-3β-ol-17-one, 5α-Androstane-3β-ol-17-one, Androsterone, epi-, Androsterone, trans-, Epiandrosterone, Isoandrosterone, NSC 93996, d-Epiandrosterone, epi-Androsterone, iso-Androsterone, trans-Androsterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,8R,9S,10S13, S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 290.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.2246 |