Learn More
Epiandrosterona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10431641 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10431641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215390050
Solicitar formato a granel o personalizado
La epiandrosterona, 99 %, número de CAS 481-29-8, es una hormona esteroidea con actividad androgénica débil.Es un metabolito y un precursor de la testosterona y el estradiol con actividades hipolipidémicas y anabolizantes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La epiandrosterona es una hormona esteroidea, derivada de la androstana 5 α
•Es un metabolito dehidroepiandrosterona y un andrógeno
•Es un precursor de la testosterona y el estradiol con actividades hipolipidémicas y anabolizantes
Aplicaciones
• La epiandrosterona presenta cierta actividad neurológica, ya que puede unirse al ácido ɣ-aminobutírico (GABA)/complejo de receptor de benzodiacepina (GABA-RC), actuando como un modulador no competitivo negativo de GABA-RC, y señalizando a través del receptor de aspartato N-metil-D
•También puede inhibir la vía de fosfato de pentosa, dilatando los vasos sanguíneos precontraídos por despolarización parcial
•La epiandrosterona puede inhibir la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas activadas, disminuir el inhibidor del activador de plasminógeno plasmático tipo 1, reducir el antígeno activador tisular de plasminógeno, mejorar los niveles de suero del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y aumentar la síntesis de monofosfato de guanosina cíclico y óxido nítrico
•Los ensayos in vitro demuestran que este compuesto inhibe la actividad anti-adenovirus (AdV) de la replicación del virus de Junin vitro
• La epiandrosterona afecta a la oxidación de la glucosa y la beta interleucina-1 en los islotes pancreáticos in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epiandrosterone
Nombre de nota 99%
CAS 481-29-8
Punto de fusión 171°C to 177°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C19H30O2
Número MDL MFCD00064134
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica +91° (20°C c=1,CH3OH)
Rotación específica +88° to +94° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Sinónimo epiandrosterone, trans-androsterone, isoandrosterone, 3beta-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, 3beta-hydroxyetioallocholan-17-one, epi-andosterone, 5alpha-androstan-3beta-ol-17-one, iso-androsterone, d-epiandrosterone, 3-epiandrosterone
Clave InChI QGXBDMJGAMFCBF-LUJOEAJASA-N
SMILES CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
Nombre IUPAC (3S,5S,8R,9S,10S13, S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 290.447
PubChem CID 441302
ChEBI CHEBI:541975
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.44
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino