Learn More
Epiandrosterona, TRC
Código de producto. 30384230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30384230 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30384230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE578000250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Epiandrosterone
CAS 481-29-8
Fórmula molecular C19 H30 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo (3β,5α)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 5α-Androstan-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β,5α)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 3-Epiandrosterone, 3β-Androsterone, 3β-Hydroxy-17-oxo-5α-androstane, 3β-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 3β-Hydroxy-5α-androstane-17-one, 3β-Hydroxyandrostan-17-one, 3β-Hydroxyetioallocholan-17-one, 3β-OH-5α-Androstane-17-one, 5α-Androstan-17-one-3β-ol, 5α-Androstan-3β-ol-17-one, 5α-Androstane-3β-ol-17-one, Androsterone, epi-, Androsterone, trans-, Epiandrosterone, Isoandrosterone, NSC 93996, d-Epiandrosterone, epi-Androsterone, iso-Androsterone, trans-Androsterone
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
Nombre IUPAC (3S,5S,8R,9S,10S13, S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 290.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2246
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.