accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCl(R)Cl(S)(S)(R)(R)(S)ClClCl

CAS RN 465-73-6

IUPAC Nombre: (1R,2S,3S,6R,7R,8S)-1,8,9,10,11,11-hexachlorotetracyclo[6.2.1.1³,⁶.0²,⁷]dodeca-4,9-diene
Sinónimos: (1R,2S,3S,6R,7R,8S)-1,8,9,10,11,11-hexachlorotetracyclo[6.2.1.1³,⁶.0²,⁷]dodeca-4,9-diene
Peso molecular (g/mol): 364.9
Fórmula molecular: C12H8Cl6
InChi Key: QBYJBZPUGVGKQQ-SEIHLVFNSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)[C@H]3[C@H]4C[C@H](C=C4)[C@H]3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Concentración 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)