Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isodrin |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 465-73-6 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl6 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | QBYJBZPUGVGKQQ-HSECHKQMSA-N |
| SMILES | C1C2C=CC1C3C2C4(C(=C(C3(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Peso molecular (g/mol) | 364.896 |
| PubChem CID | 102090390 |
| Mostrar más |