Learn More
Isodrina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isodrin |
| CAS | 465-73-6 |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1R,4S,4aS,5R,8S,8aR)-rel-, 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-, 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo,endo- (8CI), rel-(1R,4S,4aS,5R,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo,endo-5,8-dimethanonaphthalene, Compound 711, Isodrin, Isodrin (insecticide), SD 3418 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+,10-,11+ |
| SMILES | ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](C=C4)[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | (1R,4S,4aS,5R,8S,8aR)-rel-1,2,3,4,10,10-Hexacloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 364.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.8757 |